Fontos dokumentumok
8.51097
Sigma-Aldrich
6-Azido-hexanoic acid
Novabiochem®
Szinonimák:
6-Azido-hexanoic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H11N3O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
157.17
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
NACRES:
NA.22
Forma:
oil
Teszt:
≥98.0% (GC)
Minőségi szint
termékcsalád
Novabiochem®
Teszt
≥98.0% (GC)
Forma
oil
reakcióalkalmasság
reaction type: click chemistry
gyártó/kereskedő neve
Novabiochem®
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
[N+](=[N-])=NCCCCCC(=O)O
InChI
1S/C6H11N3O2/c7-9-8-5-3-1-2-4-6(10)11/h1-5H2,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JCORXJUUSVCJEP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
6-Azido-hexanoic acid is a building block used to introduce a clickable azido group to amino group for use in click chemistry, protein labeling, peptide synthesis, and surface modifications.
Alkalmazás
Recent applications of 6-azido-hexanoic acid involving click chemistry:
  • In the synthesis of cellulose-based click scaffolds.
  • In the functionalization of a novel ethynylzinc (II) phthalocyanine compound via click chemistry.
  • In the production of peptide microarrays via catalyst-free click chemistry.
Analízis megjegyzés
Colour (visual): colorless to slight yellow to yellow
Appearance of substance (visual): oil
Identity (IR): passes test
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Jogi információk
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
ADIBO-based ?click? chemistry for diagnostic peptide micro-array fabrication: physicochemical and assay characteristics
Prim D, et al.
Molecules (Basel), 18, 9833-9833 (2013)