Merck
776130
Sigma-Aldrich
3-Azido-1-propanol
≥96%
Szinonimák:
1-Azidopropan-3-ol
Méret kiválasztása
1 G
113 000,00 Ft
5 G
386 000,00 Ft
113 000,00 Ft
Szállítás becsült dátuma2025. március 12.részletek
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 G
113 000,00 Ft
5 G
386 000,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H7N3O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
101.11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352125
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
113 000,00 Ft
Szállítás becsült dátuma2025. március 12.részletek
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
≥96%
Forma
liquid
reakcióalkalmasság
reaction type: click chemistry
törésmutató
n20/D 1.461
sűrűség
1.095 g/mL at 25 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OCCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C3H7N3O/c4-6-5-2-1-3-7/h7H,1-3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WHVSIWLMCCGHFW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
3-Azido-1-propanol is an azide-containing reagent utilized in Strain-Promoted Azide-Alkyne Cycloaddition reactions (SPAAC). This enables selective and copper-free click chemistry modifications of biomolecules.[1]
Alkalmazás
3-Azido-1-propanol is used as a:
  • Precursor in the synthesis of heterocyclic compounds like dihydrooxazines[2]
  • Reagent in the synthesis of heterofunctional polyesters by 1,3-dipolar cycloaddition[3]
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
190.0 °F
Lobbanási pont (C)
87.77 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cross-linked polymer-blend gate dielectrics through thermal click chemistry
Li S, et al.
Chemistry?A European Journal , 21(49), 17762-17768 (2015)
One-step conversion of aldehydes to oxazolines and 5, 6-dihydro-4 H-1, 3-oxazines using 1, 2-and 1, 3-azido alcohols
JG Badiang, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 61, 2484-2487 (1996)
1, 3-Dipolar and Diels-Alder cycloaddition reactions on polyester backbones possessing internal electron-deficient alkyne moieties
M Cetin
Polym. Chem., 7, 7094-7100 (2016)
1, 3-Dipolar and Diels-Alder cycloaddition reactions on polyester backbones possessing internal electron-deficient alkyne moieties
Cetin M, et al.
Polym. Chem., 7(46), 7094-7100 (2016)
Efficient synthesis of linear multifunctional poly (ethylene glycol) by copper (I)-catalyzed Huisgen 1, 3-dipolar cycloaddition
Liu X-M, et al.
Biomacromolecules, 8(9), 2653-2658 (2007)
Cikkek
Explore the principles and applications of click chemistry in drug discovery, highlighting efficient reactions that streamline the synthesis of bioactive compounds.