Merck
910015
Sigma-Aldrich
17-Azido-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecanoic acid
≥95%
Szinonimák:
Azido-PEG5-CH2CO2H, Azido-PEG5-acid, N3-PEG5-CH2COOH
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H23N3O7
CAS-szám:
Molekulatömeg:
321.33
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
Forma:
(Liquid or Semi-solid or Paste or Solid)
Teszt:
≥95%
Teszt
≥95%
Forma
(Liquid or Semi-solid or Paste or Solid)
reakcióalkalmasság
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
funkcionális csoport
azide
carboxylic acid
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(COCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-])=O
Alkalmazás
This heterobifunctional, PEGylated crosslinker 17-Azido-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecanoic acid features a carboxyl group at one end and azide at the other. The hydrophillic PEG linker facilitates solubility in biological applications. This azido-PEG5-acid linker can be used for bioconjugation or as a building block for synthesis of small molecules, conjugates of small molecules and/or biomolecules, or other tool compounds for chemical biology and medicinal chemistry that require ligation. Examples of applications include its synthetic incorporation into antibody-drug conjugates or proteolysis-targeting chimeras (PROTAC® molecules) for targeted protein degradation.
Jogi információk
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)