Merck
901155
Sigma-Aldrich
17-Azido-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecan-1-amine
Szinonimák:
2-[2-[2-[2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanamine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H26N4O5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
306.36
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
NACRES:
NA.22
form
liquid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reaction type: click chemistry
reagent type: linker
törésmutató
n/D 1.473
sűrűség
1.10 g/mL
funkcionális csoport
amine
azide
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
NCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C12H26N4O5/c13-1-3-17-5-7-19-9-11-21-12-10-20-8-6-18-4-2-15-16-14/h1-13H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SVPBRIZYFJFLOL-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F
Lobbanási pont (C)
110 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)