Merck
A56353
Sigma-Aldrich
6-Amino-1-hexanol
97%
Szinonimák:
1-Amino-6-hexanol, 1-Amino-6-hydroxyhexane, 6-Amino-1-hexanol, 6-Hexanolamine, 6-Hydroxy-1-hexylamine, 6-Hydroxyhexylamine
About This Item
Lineáris képlet:
H2N(CH2)6OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
117.19
Beilstein:
1732524
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
crystals
bp
135-140 °C/30 mmHg (lit.)
mp
54-58 °C (lit.)
SMILES string
NCCCCCCO
InChI
1S/C6H15NO/c7-5-3-1-2-4-6-8/h8H,1-7H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SUTWPJHCRAITLU-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
6-Amino-1-hexanol can undergo cyclization over copper supported on γ-alumina and magnesia to form hexahydro-1H-azepine. It may be used along with glutaric acid to generate poly(ester amide)s with excellent film- and fiber forming properties.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Synthesis of cyclic amines and their alkyl derivatives from amino alcohols over supported copper catalysts.
Kijenski J, et al.
Applied Catalysis, 53(1), 107-115 (1989)
Synthesis and characterization of a new degradable poly (ester amide) derived from 6-amino-1-hexanol and glutaric acid.
Vera M, et al.
Macromolecules, 36(26), 9784-9796 (2003)