Merck
761540
Sigma-Aldrich
Dibenzocyclooctyne-amine
for Copper-free Click Chemistry
Szinonimák:
DBCO-NH2, DBCO-amine
Méret kiválasztása
10 MG
23 100,00 Ft
100 MG
203 000,00 Ft
23 100,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
10 MG
23 100,00 Ft
100 MG
203 000,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18H16N2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
276.33
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
23 100,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
≥94.5 %
Forma
solid
reakcióalkalmasság
reaction type: click chemistry
reagent type: linker
mp
86-96 °C
funkcionális csoport
amine
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
NCCC(N1CC2=C(C=CC=C2)C#CC3=C1C=CC=C3)=O
InChI
1S/C18H16N2O/c19-12-11-18(21)20-13-16-7-2-1-5-14(16)9-10-15-6-3-4-8-17(15)20/h1-8H,11-13,19H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OCCYFTDHSHTFER-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Dibenzocyclooctyne-amine (DBCO-NH2), is a heterobifunctional linker containing a DBCO moiety commonly used for the site-specific functionalization of nanobodies, enabling the addition of reactive DBCO groups for subsequent click chemistry reactions.[1]
Alkalmazás
Dibenzocyclooctyne-amine can be used as a :
  • Linker to link azide-containing functional groups. It facilitates the formation of linkages through Strain-promoted azide-alkyne cycloaddition reactions (SPAAC)[2]
  • Reagent in the synthesis of N-heterocyclic carbene metal thiolates. It functionalizes the metal complexes and increases their reactivity in the strain-promoted alkyne–azide cycloaddition (SPAAC) reactions[3]
  • Amine functionalized cyclooctyne derivative. Cyclooctynes are useful in strain-promoted copper-free azide-alkyne cycloaddition reactions. This dibenzocyclooctyne will react with azide functionalized compounds or biomolecules without the need for a Cu(I) catalyst to result in a stable triazole linkage.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Prolonging the circulatory retention of SPIONs using dextran sulfate: in vivo tracking achieved by functionalisation with near-infrared dyes.
Abdollah MR, et al.
Faraday Discussions, 175, 41-58 (2015)
Steering the azido?tetrazole equilibrium of 4-azidopyrimidines via substituent variation?implications for drug design and azide?alkyne cycloadditions.
Thomann A, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 13(43), 10620-10630 (2015)
NHC ligated group 11 metal-arylthiolates containing an azide functionality amenable to ?click? reaction chemistry
V Somasundaram, et al.
Inorganic Chemistry, 57, 11184-11192 (2018)
Strained cyclooctyne as a molecular platform for construction of multimodal imaging probes
Sun Y, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 54(20), 5981-5984 (2015)
Picomolar SARS-CoV-2 neutralization using multi-arm PEG nanobody constructs
A Moliner-Morro, et al.
Biomolecules, 10, 1661-1661 (2020)
Cikkek
Copper-free click chemistry is an alternative approach to click chemistry that proceeds at a lower activation barrier and is free of cytotoxic transition metal catalysts.
Explore the principles and applications of click chemistry in drug discovery, highlighting efficient reactions that streamline the synthesis of bioactive compounds.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?