Merck
76318
Sigma-Aldrich
O-(2-Aminoethyl)-O′-(2-azidoethyl)heptaethylene glycol
≥90% (oligomer purity)
Szinonimák:
Azido-PEG-amine (n=8)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18H38N4O8
CAS-szám:
Molekulatömeg:
438.52
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥90% (oligomer purity)
form
liquid
reakcióalkalmasság
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
funkcionális csoport
amine
azide
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C18H38N4O8/c19-1-3-23-5-7-25-9-11-27-13-15-29-17-18-30-16-14-28-12-10-26-8-6-24-4-2-21-22-20/h1-19H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZSFGTBJYBWJOLZ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
O-(2-Aminoethyl)-O′-(2-azidoethyl)heptaethylene glycol may be used for the surface functionalization of bicompartmental poly(lactide-co-glycolide) (PLGA) fibers and particles via surface-selective click chemistry for synthesizing spatioselectively modified particles and fibers that can be employed in various biomedical applications.
O-(2-Aminoethyl)-O′-(2-azidoethyl)heptaethylene glycol may be used for the chemical modification of biocompatible polymeric particles.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Spatioselective Modification of Bicompartmental Polymer Particles and Fibers via Huisgen 1, 3?Dipolar Cycloaddition
Bhaskar S, et al.
Macromolecular Rapid Communications, 29(20), 1655-1660 (2008)