Merck
76172
Sigma-Aldrich
O-(2-Aminoethyl)-O′-(2-azidoethyl)pentaethylene glycol
≥90% (oligomer purity)
Szinonimák:
Azido-PEG-amine (n=6)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H30N4O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
350.41
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥90% (oligomer purity)
Forma
liquid
reakcióalkalmasság
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
funkcionális csoport
amine
azide
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C14H30N4O6/c15-1-3-19-5-7-21-9-11-23-13-14-24-12-10-22-8-6-20-4-2-17-18-16/h1-15H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VCQSTKKJKNUQBI-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
O-(2-Aminoethyl)-O′-(2-azidoethyl)pentaethylene glycol can be used:
  • As a reactant for the synthesis of thin films of azide functionalized poly(L-glutamic acid) for drug delivery.
  • For the synthesis of curcumin monoazide derivatives for fabricating biologically active curcumin conjugates.
  • To modify the surface of TiO2 nanoparticles to attach DNA strands for photocatalytic reduction of CO2.
  • For the conjugation of poly(ethylene glycol) (PEG) with toll-like receptor 7 (TLR7) to improve its pharmaceutical properties.
O-(2-Aminoethyl)-O′-(2-azidoethyl)pentaethylene glycol has been used in the synthesis of Alexa568-azide, a fluorescent azide that can undergo click staining reaction with 5-ethynyluridine-labeled cellular RNA.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis of monofunctional curcumin derivatives, clicked curcumin dimer, and a PAMAM dendrimer curcumin conjugate for therapeutic applications.
Shi W, et al.
Organic Letters, 9(26), 5461-5464 (2007)
Low-fouling, biofunctionalized, and biodegradable click capsules.
Ochs CJ, et al.
Biomacromolecules, 9(12), 3389-3396 (2008)
DNA for Assembly and Charge Transport Photocatalytic Reduction of CO2.
Ma K, et al.
Advanced Sustainable Systems, 2(4), 1700156-1700156 (2018)
Exploring RNA transcription and turnover in vivo by using click chemistry.
Jao CY & Salic A.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 105(41), 15779-15784 (2008)
Metabolic labeling and direct imaging of choline phospholipids in vivo.
Jao CY, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 106(36), 15332-15337 (2009)