Fontos dokumentumok
709980
Ethyl methyl sulfone
for energy applications, 97%
Teszt
97%
Forma
solid
bp
239 °C (lit.)
mp
32-37 °C
sűrűség
1.1 g/cm3
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
CCS(C)(=O)=O
InChI
1S/C3H8O2S/c1-3-6(2,4)5/h3H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YBJCDTIWNDBNTM-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
> 110 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.
Lithium-ion batteries offer high energy density and cyclic performance for portable electronic devices.
The critical technical challenges associated with the commercialization of electric vehicle batteries include cost, performance, abuse tolerance, and lifespan.