Merck
282839
Sigma-Aldrich
Ethyl vinyl sulfone
97%
About This Item
Lineáris képlet:
C2H5S(O)2CH=CH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
120.17
Beilstein:
1745130
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.463 (lit.)
bp
118-119 °C/22 mmHg (lit.)
sűrűség
1.151 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
sulfone
SMILES string
CCS(=O)(=O)C=C
InChI
1S/C4H8O2S/c1-3-7(5,6)4-2/h3H,1,4H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BJEWLOAZFAGNPE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Ethly vinyl sulfone alkylates ε-amino groups of lysine side chains and imidazole groups of histidine residues in proteins. Chemical modification of bovine serum albumin by ethyl vinyl sulfone has been studied by X-ray photoelectron spectroscopy.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
228.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
109 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
M Friedman et al.
International journal of peptide and protein research, 7(6), 481-486 (1975-01-01)
Ethly vinyl sulfone (EVS) alkylates xi-amino groups of lysine side chains and imidazole groups of histidine residues in proteins. Amino acid analysis of hydrolyzates of EVS-treated polylysine shows that lysine forms two derivatives, presumably xi-N-(ethylsulfonylethyl)lysine and xi, xi, N,N-bis(ethylsulfonylethyl)lysine that
X-ray photoelectron spectroscopy of BSA and ethyl vinyl sulfone modified BSA.
M M Millard et al.
Biochemical and biophysical research communications, 70(2), 445-451 (1976-05-17)
M S Masri et al.
Journal of protein chemistry, 7(1), 49-54 (1988-02-01)
Disulfide bonds of bovine serum albumin and wool were reduced by n-tributylphosphine to sulfhydryl groups that were then modified by methyl or ethyl vinyl sulfone in a nucleophilic addition reaction to S-(beta-ethylsulfonylmethyl)-L-cysteine and S(beta-ethylsulfonylethyl)-L-cysteine, respectively. The reductive alkylation was carried