Fontos dokumentumok
88965
Sulfolane
analytical standard
Szinonimák:
Tetrahydrothiophene 1,1-dioxide, Tetramethylene sulfone
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
4.2 (vs air)
gőznyomás
0.01 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.8% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.484 (lit.)
n20/D 1.485
bp
104 °C/0.2 mmHg (lit.)
285 °C (lit.)
mp
20-26 °C (lit.)
sűrűség
1.261 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
environmental
Formátum
neat
SMILES string
O=S1(=O)CCCC1
InChI
1S/C4H8O2S/c5-7(6)3-1-2-4-7/h1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HXJUTPCZVOIRIF-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
350.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
177 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?