Merck
685038
Sigma-Aldrich
Tetrakisacetonitrile copper(I) triflate
Szinonimák:
Tetrakisacetonitrile copper(I) trifluoromethanesulfonate
About This Item
Lineáris képlet:
Cu(NCCH3)4 · CF3SO3
Molekulatömeg:
376.82
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
solid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
core: copper
reagent type: catalyst
SMILES string
[Cu+].CC#N.CC#N.CC#N.CC#N.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/4C2H3N.CHF3O3S.Cu/c4*1-2-3;2-1(3,4)8(5,6)7;/h4*1H3;(H,5,6,7);/q;;;;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NOBZSXGFNYRDMS-UHFFFAOYSA-M
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Alcohol oxidation yields aldehydes and ketones, crucial intermediates in organic synthesis.