Merck
513512
Sigma-Aldrich
Copper(I) trifluoromethanesulfonate toluene complex
greener alternative
≥99.7% trace metals basis
Szinonimák:
CuOTf-toluene, Copper(I) triflate toluene complex, Cuprous trifluoromethanesulfonate toluene complex, Trifluoromethanesulfonic acid copper(I) salt toluene complex
About This Item
Lineáris képlet:
(CF3SO3Cu)2 · C6H5CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
517.37
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥99.7% trace metals basis
reakcióalkalmasság
core: copper
reagent type: catalyst
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
[Cu+].[Cu+].Cc1ccccc1.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H8.2CHF3O3S.2Cu/c1-7-5-3-2-4-6-7;2*2-1(3,4)8(5,6)7;;/h2-6H,1H3;2*(H,5,6,7);;/q;;;2*+1/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ATUUSMBCJWYMEG-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Copper(I) triflate toluene complex is a copper-based catalyst for cross coupling reactions.
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
170.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
76.67 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Palladium and copper catalyzed Sonogashira cross coupling an excellent methodology for CC bond formation over 17 years: A review
Kanwal I, et al.
Catalysts, 10, 443-443 (2020)