Fontos dokumentumok
407240
Copper(I) trifluoromethanesulfonate benzene complex
technical grade, 90%
Szinonimák:
Copper(I) triflate benzene complex, Cuprous trifluoromethanesulfonate benzene complex, Trifluoromethanesulfonic acid copper(I) salt benzene complex
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical grade
Minőségi szint
Teszt
90%
Forma
powder
reakcióalkalmasság
core: copper
reagent type: catalyst
mp
160 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Cu+].[Cu+].c1ccccc1.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H6.2CHF3O3S.2Cu/c1-2-4-6-5-3-1;2*2-1(3,4)8(5,6)7;;/h1-6H;2*(H,5,6,7);;/q;;;2*+1/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GNXZWVVAAMVOJY-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
- To synthesize enol-esters via copper(I) carboxylate intermediate formation.
- In the enantioselective allylic oxidation of cyclic alkenes.
- To prepare 2,5-disubstituted pyrrolidine derivatives from N-alkenyl, alkynyl and alkyl N-benzoyloxysulfonamides via the sulfonamidyl radical formation.
It can also be used in combination with amino acid-based chiral phosphine ligands to catalyze asymmetric conjugate additions of alkylzincs to acyclic α,β-unsaturated ketones, affording β-alkylcarbonyls in high yield and with excellent enantioselectivity.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 2
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?