Fontos dokumentumok
677892
Tetrakis(acetonitrile)copper(I) tetrafluoroborate
97%
Szinonimák:
Cu(MeCN)4BF4, Copper(I) tetra(acetonitrile) tetrafluoroborate, Tetra(acetonitrile)copper(1+) tetrafluoroborate
Teszt
97%
form
solid
reakcióalkalmasság
core: copper
reagent type: catalyst
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
[Cu+].CC#N.CC#N.CC#N.CC#N.F[B-](F)(F)F
InChI
1S/4C2H3N.BF4.Cu/c4*1-2-3;2-1(3,4)5;/h4*1H3;;/q;;;;-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YZGSKMIIVMCEFE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Copper(I)/TEMPO-catalyzed aerobic oxidation of primary alcohols to aldehydes with ambient air
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)