Fontos dokumentumok
430595
Ytterbium(III) trifluoromethanesulfonate
99.99%
Szinonimák:
Yb(OTf)3, Trifluoromethanesulfonic acid ytterbium(III) salt, Yb(TFA)3, Ytterbium(III) triflate
Teszt
99.99%
reakcióalkalmasság
core: ytterbium
reagent type: catalyst
SMILES string
FC(F)(F)S(=O)(=O)O[Yb](OS(=O)(=O)C(F)(F)F)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Yb/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AHZJKOKFZJYCLG-UHFFFAOYSA-K
Related Categories
Alkalmazás
Lewis acid catalyst used with a silylated chinchona alkaloid in an asymmetric synthesis of substituted β-lactams from an acid chloride and aryl imine. Also used to catalyze an aldehyde-ene reaction in a synthesis of the guaiane skeleton.
An important Lewis acid catalyst for a variety of synthetic reactions, including allylborations.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)