678937
Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine
97%
Szinonimák:
TBTA
Teszt
97%
form
solid
reakcióalkalmasság
reagent type: ligand
reaction type: click chemistry
mp
132-143 °C
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C(N(Cc1cn(Cc2ccccc2)nn1)Cc3cn(Cc4ccccc4)nn3)c5cn(Cc6ccccc6)nn5
InChI
1S/C30H30N10/c1-4-10-25(11-5-1)16-38-22-28(31-34-38)19-37(20-29-23-39(35-32-29)17-26-12-6-2-7-13-26)21-30-24-40(36-33-30)18-27-14-8-3-9-15-27/h1-15,22-24H,16-21H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WKGZJBVXZWCZQC-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Click chemistry is an approach to the synthesis of drug-like molecules that can accelerate the drug discovery process by using a few practical and reliable reactions.