Fontos dokumentumok
343706
Dichloro(p-cymene)ruthenium(II) dimer
Szinonimák:
(p-Cymene)ruthenium(II) chloride dimer, Benzene, 1-methyl-4-(1-methylethyl)-, ruthenium complex
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
core: ruthenium
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
247.0-250.0 °C (dec.) (lit.)
környezetbarátabb alternatív kategória
, Aligned
SMILES string
Cl[Ru]Cl.Cl[Ru]Cl.CC(C)c1ccc(C)cc1.CC(C)c2ccc(C)cc2
InChI
1S/2C10H14.4ClH.2Ru/c2*1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10;;;;;;/h2*4-8H,1-3H3;4*1H;;/q;;;;;;2*+2/p-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LAXRNWSASWOFOT-UHFFFAOYSA-J
Általános leírás
Dichloro(p-cymene)ruthenium(II) dimer is a saturated 18-electron complex used as a starting material for the synthesis of organometallic complexes.
Alkalmazás
A Practical and Benign Synthesis of Primary Amines through Ruthenium-Catalyzed Reduction of Nitriles
Ruthenium-Catalyzed N-Alkylation of Amines and Sulfonamides Using Borrowing Hydrogen Methodology
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Trost group's protocol yields α-vinylsilanes from terminal acetylenes using [Cp*Ru(MeCN)3]PF6 catalyst and others for hydrosilylation.