Fontos dokumentumok
377163
Tetrakis(acetonitrile)silver(I) tetrafluoroborate
98%
Összes fotó(2)
About This Item
Lineáris képlet:
[(CH3CN)4Ag]BF4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
358.88
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Javasolt termékek
Teszt
98%
reakcióalkalmasság
core: silver
reagent type: catalyst
mp
72-75 °C (lit.)
SMILES string
[Ag+].CC#N.CC#N.CC#N.CC#N.F[B-](F)(F)F
InChI
1S/4C2H3N.Ag.BF4/c4*1-2-3;;2-1(3,4)5/h4*1H3;;/q;;;;+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XZYAKBATRMXJSW-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Reactant for synthesis of:
- Luminescent face-to-face dinuclear platinum(II) alkynyl phosphine silver(I) complex
- Alpha-diimine silver(I) complexes
- Silver(I) complexes with multidentate pyrazolyl-pyridine ligands
- Silver(I) clusters with binding for a dithiophosphate ligand
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)