Fontos dokumentumok
673293
Pentamethylcyclopentadienylbis(triphenylphosphine)ruthenium(II) chloride
Szinonimák:
Cp*RuCl(PPh3)2, Chloro(pentamethylcyclopentadienyl)bis(triphenylphosphine)ruthenium(II)
About This Item
Javasolt termékek
Forma
solid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
core: ruthenium
reagent type: catalyst
reaction type: click chemistry
mp
128 °C (D)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl[Ru].C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.c2ccc(cc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4.c5ccc(cc5)P(c6ccccc6)c7ccccc7
InChI
1S/2C18H15P.C10H15.ClH.Ru/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;;/h2*1-15H;1-5H3;1H;/q;;;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KLXKSZDVKAWYRT-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Click chemistry is an approach to the synthesis of drug-like molecules that can accelerate the drug discovery process by using a few practical and reliable reactions.