Fontos dokumentumok
734527
Tetrakis(pyridine)copper(II) triflate
95%
Szinonimák:
[Cu(OTf)2(py)4], Cu(pyridine)4(OTf)2, Tetrakis(pyridine)copper(II) bis(trifluoromethanesulfonate)
Teszt
95%
form
crystals
reakcióalkalmasság
core: copper
reagent type: catalyst
mp
190-194 °C
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
c1ccncc1.c2ccncc2.c3ccncc3.c4ccncc4.FC(F)(F)S(=O)(=O)O[Cu]OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/4C5H5N.2CHF3O3S.Cu/c4*1-2-4-6-5-3-1;2*2-1(3,4)8(5,6)7;/h4*1-5H;2*(H,5,6,7);/q;;;;;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DOUMBTAZXRQKGF-UHFFFAOYSA-L
Related Categories
Alkalmazás
- Intra and intermolecular aziridination of allylic carbamates and styrenes.
- 18F-fluorination of aryl boronic esters to generate fluroarenes applicable as radiotracers.
- Nucleophilic radiobromination of aryl borons with a radiobromide ion applicable in the preparation of radiobrominated pharmaceuticals.
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?