Fontos dokumentumok
796557
Stahl Aerobic Oxidation ABNO solution
0.04M ABNO in Acetonitrile, Solution for Oxidation of Primary and Secondary Alcohols
leírás
Freezing Point: 44.6°F
Forma
liquid
reakcióalkalmasság
reagent type: oxidant
törésmutató
n/D 1.357
sűrűség
0.796 at 25 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
43.5 °F
Lobbanási pont (C)
6.38 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Alcohol oxidation yields aldehydes and ketones, crucial intermediates in organic synthesis.
Related Content
he Stahl Lab focuses on the development of catalysts and catalytic reactions for selective oxidation of organic molecules, with particular emphasis on aerobic oxidation reactions.