Fontos dokumentumok
M50834
1-Methylimidazole
ReagentPlus®, 99%
Szinonimák:
N-Methylimidazole
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
gőznyomás
0.4 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
977 °F
robbanási határérték
15.7 %
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
törésmutató
n20/D 1.495 (lit.)
bp
198 °C (lit.)
mp
−6 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble
sűrűség
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
Cn1ccnc1
InChI
1S/C4H6N2/c1-6-3-2-5-4-6/h2-4H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MCTWTZJPVLRJOU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Copper(I)/ABNO-Catalyzed Aerobic Alcohol Oxidation: Alleviating Steric and Electronic Constraints of Cu/TEMPO Catalyst Systems
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
197.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
92 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)