Fontos dokumentumok
796549
Stahl Aerobic Oxidation TEMPO solution
0.2 M in acetonitrile, Solution for Oxidation of Primary Alcohols
Forma
liquid
reakcióalkalmasság
reagent type: oxidant
koncentráció
0.2 M in acetonitrile
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CN1C=CN=C1.CC2(C)CCCC(C)(C)N2[O].C3(C4=NC=CC=C4)=NC=CC=C3
InChI
1S/C10H8N2.C9H18NO.C4H6N2/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10;1-8(2)6-5-7-9(3,4)10(8)11;1-6-3-2-5-4-6/h1-8H;5-7H2,1-4H3;2-4H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BQFURWVGIDXRNB-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1C
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
35.6 °F
Lobbanási pont (C)
2.0 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Alcohol oxidation yields aldehydes and ketones, crucial intermediates in organic synthesis.
Related Content
he Stahl Lab focuses on the development of catalysts and catalytic reactions for selective oxidation of organic molecules, with particular emphasis on aerobic oxidation reactions.