Fontos dokumentumok
283673
Copper(II) trifluoromethanesulfonate
98%
Szinonimák:
Cu(OTf)2, Copper(II) triflate, Cupric trifluoromethanesulfonate, Trifluoromethanesulfonic acid copper(II) salt
Teszt
98%
reakcióalkalmasság
core: copper
reagent type: catalyst
mp
≥300 °C
SMILES string
FC(F)(F)S(=O)(=O)O[Cu]OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2CHF3O3S.Cu/c2*2-1(3,4)8(5,6)7;/h2*(H,5,6,7);/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SBTSVTLGWRLWOD-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
- Mannich condensation
- Annulative amination
- Friedel-Crafts reaction
- Henry reaction
- Hypervalent iodine reagent-mediated preparation of carbazoles
- Intramolecular oxidative C-N bond formation for the synthesis of carbazoles
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)