Fontos dokumentumok
497401
(R)-(+)-2-Methyl-2-propanesulfinamide
98%
Szinonimák:
(R)-2-methyl-2-propanesulfinamide, (R)-2-methylpropane-2-sulfinamide, (R)-tert-butanesulfinamide, (R)-tert-butylsulfinamide
Teszt
98%
optikai aktivitás
[α]20/D +4°, c = 1.0242 in chloroform stab. with amylenes
mp
103-107 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)S(N)=O
InChI
1S/C4H11NOS/c1-4(2,3)7(5)6/h5H2,1-3H3/t7-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CESUXLKAADQNTB-SSDOTTSWSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Ellman's sulfinamide is available in both enantiomeric and racemic forms for your research. This versatile and useful auxiliary has found extensive use both in academics and industry.
Related Content
Ellman group developed electron-rich phosphine ligands for C-H functionalization and tert-Butanesulfinamide for asymmetric amine synthesis.