Fontos dokumentumok
178497
L-Selectride® solution
1.0 M in THF
Szinonimák:
Lithium tri-sec-butylborohydride solution
About This Item
Javasolt termékek
form
liquid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
koncentráció
1.0 M in THF
sűrűség
0.89 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Li+].[H][B-](C(C)CC)(C(C)CC)C(C)CC
InChI
1S/C12H28B.Li/c1-7-10(4)13(11(5)8-2)12(6)9-3;/h10-13H,7-9H2,1-6H3;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ACJKNTZKEFMEAK-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- The stereoselective reduction of ketone to alcohol.
- The selective demethylation of tert alcohol.
- Reducing agent
Reagent for:
- Enantioselective synthesis of a-amino acids via reduction of N-tert-butanesulfinyl ketimine esters
- Diastereoselective reduction reactions
- Hydride reduction of the Danishefsky pyranones
- Asymmetric reductive aldol reaction of enones with a-alkoxy aldehydes
- Synthesis of alkanols by carbonylation reactions
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
1.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-17 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?