Merck
449458
Sigma-Aldrich
(tert-Butyldimethylsilyloxy)acetaldehyde
90%
Szinonimák:
(tert-Butyldimethylsiloxy)acetaldehyde, 2-(tert-Butyldimethylsilyloxy)acetaldehyde, 2-[(tert-Butyl)dimethylsiloxy]acetaldehyde, 2-[(tert-Butyldimethylsilanyl)oxy]acetaldehyde, 2-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]acetaldehyde, Dimethyl-tert-butylsilyloxyacetaldehyde
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3CSi(CH3)2OCH2CHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
174.31
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
90%
Teszt
90%
törésmutató
n20/D 1.432 (lit.)
bp
165-167 °C (lit.)
sűrűség
0.915 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)[Si](C)(C)OCC=O
InChI
1S/C8H18O2Si/c1-8(2,3)11(4,5)10-7-6-9/h6H,7H2,1-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MEBFFOKESLAUSJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
(tert-Butyldimethylsilyloxy)acetaldehyde is a versatile reagent commonly used in synthetic glycobiology. It can act both as an aldol donor and an aldol acceptor in the stereocontrolled production of erythrose. It is used as an important reagent in the total synthesis of (+)-ambruticin, (−)-laulimalide, (−)-salinosporamide A, and (+)-leucascandrolide A.
Employed in the construction of the key tetrahydropyran subunit in a recent synthesis of the marine natural product (–)-dactylodide.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
140.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
60 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis and Biological Evaluation of the Trifluoromethyl Analog of (4S)-4, 5-Dihydroxy-2, 3-pentanedione (DPD).
Frezza M, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 20, 4731-4736 (2006)
Total synthesis of (+)-ambruticin.
Liu P and Jacobsen EN
Journal of the American Chemical Society, 123(43), 10772-10773 (2001)
Colobert, Francoise; et al.
European Journal of Organic Chemistry, 6, 1455-1467 (2006)
Total synthesis of the microtubule-stabilizing agent (−)-Laulimalide
Paterson I, et al.
Organic Letters, 3(20), 3149-3152 (2001)
Synthesis of (?)-thioascorbic acid.
Stachel H-D, et al.
Tetrahedron, 49(22), 4871-4880 (1993)