Merck
560871
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2-propanesulfinamide
97%, racemic
Szinonimák:
(±)-tert-Butylsulfinamide, 1,1-Dimethylethylsulfinamide, 2-Methyl-2-propanesulfinamide, 2-Methylpropan-2-sulfinamide, tert-Butanesulfinamide, tert-Butylsulfinamide
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3CS(O)NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
121.20
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
97-101 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)S(N)=O
InChI
1S/C4H11NOS/c1-4(2,3)7(5)6/h5H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CESUXLKAADQNTB-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Synthesis of 4-sulfonyliminopiperidine and its reaction with benzyl Grignard to form an important pharmaceutical building block, 4-benzyl-4-aminopiperidne. Also used to prepare spiro tosylaziridines via methylene insertion into the derived sulfonylimine.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synlett, 2565-2565 (2006)
Synlett, 833-833 (2006)
Cikkek
Ellman's sulfinamide is available in both enantiomeric and racemic forms for your research. This versatile and useful auxiliary has found extensive use both in academics and industry.
Related Content
Ellman group developed electron-rich phosphine ligands for C-H functionalization and tert-Butanesulfinamide for asymmetric amine synthesis.