Merck
288810
Sigma-Aldrich
3-Methoxyphenylacetone
97%
About This Item
Lineáris képlet:
CH3OC6H4CH2COCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
164.20
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.5252 (lit.)
bp
258-260 °C (lit.)
sűrűség
1.911 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ketone
SMILES string
COc1cccc(CC(C)=O)c1
InChI
1S/C10H12O2/c1-8(11)6-9-4-3-5-10(7-9)12-2/h3-5,7H,6H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RMMRRRLPDBJBQL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
3-Methoxyphenylacetone was used in the synthesis of 4-amino-3-methoxypropiophenone.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
First synthesis of 3-methoxy-4-aminopropiophenone.
J. Chem. Res. (M), 36(9), 543-544 (2012)