Merck
339997
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-Methyl p-tolyl sulfoxide
99%
About This Item
Lineáris képlet:
CH3C6H4S(O)CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
154.23
Beilstein:
2324696
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
form
solid
optikai aktivitás
[α]20/D −145°, c = 2 in acetone
optikai tisztaság
ee: 99% (HPLC)
mp
75-77 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(C)=O
InChI
1S/C8H10OS/c1-7-3-5-8(6-4-7)10(2)9/h3-6H,1-2H3/t10-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FEVALTJSQBFLEU-JTQLQIEISA-N
Alkalmazás
(S)-(-)-Methyl p-tolyl sulfoxide can be used as a nucleophilic reagent to synthesize:
  • Optically active β-disulfoxides by reacting with arenesulfinic esters via formation of α-sulfinylcarbanion.
  • α-substituted N-hydroxylamines by treating with nitrones via preparation of (S)-(-)-methyl p-tolyl sulfoxide anion.
  • 2-O-benzyl-3,4-O-isopropylidene-L-erythrose by one-carbon homologation of 2,3-O-isopropylidene-L-glyceraldehyde.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
β -Disulfoxides. II. The Preparation of Some Optically Active β -Disulfoxides
Kunieda N, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 49(1), 256-259 (1976)
A highly stereoselective synthesis of d-erythrose derivatives by one-carbon homologation of 2, 3-O-isopropylidene-d-glyceraldehyde with (R)-methyl p-tolyl sulfoxide.
Arroyo-Gomez Y, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 11(3), 789-796 (2000)
The reaction of nitrones with (R)-(+)-methyl p-tolyl sulfoxide anion; asymmetric synthesis of optically active secondary amines.
Murahashi S-I, et al.
Tetrahedron Letters, 34(16), 2645-2648 (1993)