Fontos dokumentumok
513210
(S)-(−)-2-Methyl-2-propanesulfinamide
97%
Szinonimák:
(S)-(-)-tert-Butanesulfinamide, (S)-(-)-tert-Butyl sulfinamide, (S)-2-Methyl-2-propanesulfinamide, (S)-tert-Butanesulfinamide, (S)-tert-Butylsulfinamide
Teszt
97%
optikai aktivitás
[α]20/D −4.5°, c = 1 in chloroform
mp
97-101 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)S(N)=O
InChI
1S/C4H11NOS/c1-4(2,3)7(5)6/h5H2,1-3H3/t7-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CESUXLKAADQNTB-ZETCQYMHSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Ellman's sulfinamide is available in both enantiomeric and racemic forms for your research. This versatile and useful auxiliary has found extensive use both in academics and industry.
Related Content
Ellman group developed electron-rich phosphine ligands for C-H functionalization and tert-Butanesulfinamide for asymmetric amine synthesis.