Merck
520497
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-p-Toluenesulfinamide
98%
About This Item
Lineáris képlet:
CH3C6H4S(O)NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
155.22
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
98%
Teszt
98%
mp
115-118 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(N)=O
InChI
1S/C7H9NOS/c1-6-2-4-7(5-3-6)10(8)9/h2-5H,8H2,1H3/t10-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YNJDSRPIGAUCEE-SNVBAGLBSA-N
Alkalmazás
(R)-(-)-p-Toluenesulfinamide may be used in the preparation of E,E-(R)-(-)-N-(2,4-hexadienalidene)-p-toluenesulfinamide by reacting with sorbic aldehyde in the presence of titanium ethoxide.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
d-Amino ?-Keto Esters, a Designed Polyfunctionalized Chiral Building Block for Alkaloid Synthesis. Asymmetric Synthesis of (R)-(+)-2-Phenylpiperidine and (-)-SS20846A.
Davis FA, et al.
Organic Letters, 2(8), 1041-1043 (2000)