Merck
556505
Sigma-Aldrich
4-Chloro-7-chlorosulfonyl-2,1,3-benzoxadiazole
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H2Cl2N2O3S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
253.06
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
powder or crystals
mp
86-90 °C (lit.)
λmax
324 nm
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
Clc1ccc(c2nonc12)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H2Cl2N2O3S/c7-3-1-2-4(14(8,11)12)6-5(3)9-13-10-6/h1-2H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BPPRLMZEVZSIIJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Bifunctional fluorescent reagent. Cross-linking reagent
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.