Merck
275123
Sigma-Aldrich
Tributyl(1-ethoxyvinyl)tin
97%
Szinonimák:
(1-Ethoxyvinyl)tri-n-butylstannane
About This Item
Lineáris képlet:
[CH3(CH2)3]3SnC(OC2H5)=CH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
361.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.476 (lit.)
bp
85-86 °C/0.1 mmHg (lit.)
sűrűség
1.069 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C(=C)OCC
InChI
1S/C4H7O.3C4H9.Sn/c1-3-5-4-2;3*1-3-4-2;/h1,4H2,2H3;3*1,3-4H2,2H3;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HGXJOXHYPGNVNK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This vinylstannane undergoes Stille coupling with a vinyl triflate, giving, after hydrolysis, an α,β−unsaturated ketone, thus acting as an acetyl anion equivalent.
Alkalmazás
Electrophilic methyl ketone equivalent used in a recent synthesis of a 13-oxophorbine (chlorophyll) from the corresponding 13-bromochlorin.
Reagent employed in palladium-catalyzed coupling reactions with sulfoxides, α-haloethers, and chlorocyclobutenones. Also used to convert acid chlorides to α-oxygenated enones.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Journal of the American Chemical Society, 114, 1412-1412 (1992)
Tetrahedron Letters, 33, 4885-4885 (1992)
Tetrahedron Letters, 34, 2429-2429 (1993)
Joydev K Laha et al.
The Journal of organic chemistry, 71(18), 7049-7052 (2006-08-26)
A new route to 13(1)-oxophorbines, the parent macrocycle of chlorophylls, begins with the synthesis of a 13-bromochlorin. Pd-mediated coupling of the latter with tributyl(1-ethoxyvinyl)tin and subsequent acidic hydrolysis afforded the 13-acetylchlorin (1). Treatment of 1 with NBS afforded the 15-bromo
Younggi Choi et al.
The Journal of organic chemistry, 69(11), 3758-3764 (2004-05-22)
2-Azabicyclo[2.2.2]oct-5-enes bearing an endo alkenyl substituent were synthesized by Diels-Alder addition of methyl vinyl ketone to a 1,6-dihydropyridine derived from methyl nicotinate. Although 1,5-dienes with this skeleton were unreactive under thermal conditions, they were photochemically reactive. Irradiation of these dienes