Merck
283134
Sigma-Aldrich
Hexamethyldisilathiane
synthesis grade
Szinonimák:
(TMS)2S, HMDS, Bis(trimethylsilyl) sulfide, NSC 252160
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3SiSSi(CH3)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
178.44
Beilstein:
1698358
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
form
liquid
Minőségi szint
minőség
synthesis grade
törésmutató
n20/D 1.4586 (lit.)
bp
164 °C (lit.)
sűrűség
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(C)S[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18SSi2/c1-8(2,3)7-9(4,5)6/h1-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RLECCBFNWDXKPK-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Hexamethyldisilathiane may be used in the bis-O-demethylation of dimethoxy aromatic compounds.
It may also be used as a sulfur source in the following conversion:
  • Amides and lactams to their corresponding sulfur analogs.
  • Allyl alcohols to diallyl sulfides.
  • Transition metal halides to metal sulfides.
  • Aryl iodides to diaryl sulfides.
Piktogramok
FlameSkull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
73.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
23 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
The use of hexamethyldisilathiane for the synthesis of transition metal sulfides.
Carmalt CJ
Polyhedron, 22(9), 1255-1262 (2003)
Direct synthesis of diallyl sulfides from allyl alcohols and hexamethyldisilathiane.
Tsay SC
Tetrahedron, 49(40), 8969-8976 (1993)
Conversion of amides and lactams to thioamides and thiolactams using hexamethyldisilathiane.
Smith DC
The Journal of Organic Chemistry, 59(2), 348-354 (1994)
Counterattack reagents sodium trimethylsilanethiolate and hexamethyldisilathiane in the bis-O-demethylation of aryl methyl ethers.
Hwu JR
The Journal of Organic Chemistry, 55(24), 5987-5991 (1990)
Copper-Catalyzed Production of Diaryl Sulfides Using Aryl Iodides and a Disilathiane.
Ogiwara Y
Synlett (2017)