Fontos dokumentumok
92361
Chlorotrimethylsilane
≥98.0% (GC)
Szinonimák:
TMCS, Trimethylchlorosilane, Trimethylsilyl chloride
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
3.7 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
100 mmHg ( 25 °C)
Teszt
≥98.0% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
752 °F
robbanási határérték
6.4 %
törésmutató
n20/D 1.387 (lit.)
bp
57 °C (lit.)
mp
−40 °C (lit.)
sűrűség
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C3H9ClSi/c1-5(2,3)4/h1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IJOOHPMOJXWVHK-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
-18.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-28 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?