Merck
450170
Sigma-Aldrich
Barium hydroxide hydrate
99.995% trace metals basis
Szinonimák:
Barium dihydroxide hydrate
About This Item
Lineáris képlet:
Ba(OH)2 · xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
171.34 (anhydrous basis)
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
99.995% trace metals basis
form
crystalline
összetétel
Degree of hydration, ~8
szennyeződések
≤2.0% BaCO3 by HCl
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
78 °C (lit.)
sűrűség
2.18 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O.O[Ba]O
InChI
1S/Ba.3H2O/h;3*1H2/q+2;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GKQTUHKAQKWLIN-UHFFFAOYSA-L
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)