Merck
288497
Sigma-Aldrich
Barium oxide
97%
Szinonimák:
Barium monoxide
Méret kiválasztása
50 G
44 300,00 Ft
250 G
320 000,00 Ft
44 300,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
50 G
44 300,00 Ft
250 G
320 000,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
BaO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
153.33
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
44 300,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: barium
szennyeződések
1-4% adsorbed H2O/CO2
sűrűség
5.72 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=[Ba]
InChI
1S/Ba.O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QVQLCTNNEUAWMS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Barium oxide, also known as barium(II) oxide, is a white or off-white fine powder with a melting point exceeding 1,800 °C. It is a highly stable compound with a high melting point and good chemical resistance, making it suitable for use in a wide range of applications. There are several methods to produce barium oxide including the thermal decomposition of barium carbonate and the electrolysis of barium chloride.
Alkalmazás
Barium oxide is used in a variety of applications. It is used as a raw material in the production of ceramics, such as glazes and ceramic pigments. It is used as a refractory material in the production of furnace linings and high-temperature applications. It is used as a fluxing agent in the production of glass, helping to lower the melting point and improve the clarity of glass. It is used as a catalyst in the production of polyethylene and other polymers. It is often used as a starting material to produce other barium compounds or dope semiconductors.
Tulajdonságok és előnyök
Used in the synthesis of the high-κ material BST (barium strontium titanate). Used in the study of NOX storage.
Piktogramok
Skull and crossbonesCorrosion
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Sonia Kudłacik-Kramarczyk et al.
Materials (Basel, Switzerland), 13(15) (2020-07-29)
Barium titanate is a ferroelectric perovskite with unique electric properties; therefore, it is widely applied in the fabrication of inorganic coatings or thin films, capacitors, or in the production of devices for energy storage and conversion. This paper describes the
Justin I Schwartz et al.
Acta odontologica Scandinavica, 62(2), 102-106 (2004-06-17)
Three UEDMA/TEGDMA (50:50 by weight) based dental composites were made, each with filler loadings of 53 vol.%. The three composites contained silane-treated filler particles with average particle diameters of 1.5, 3.0, or 10.0 microm. Twelve specimens per composite were mounted
Ozlem Gurbuz et al.
Gerodontology, 29(2), e710-e714 (2011-10-01)
The purpose of the study was to determine the effect of different forms and concentrations (2.5, 3, 4, 5% by volume) of glass fibres (chopped strand mat, continuous and woven) on fatigue resistance of acrylic denture base resin. The fatigue
Lei Yang et al.
Nature communications, 2, 357-357 (2011-06-23)
The existing Ni-yttria-stabilized zirconia anodes in solid oxide fuel cells (SOFCs) perform poorly in carbon-containing fuels because of coking and deactivation at desired operating temperatures. Here we report a new anode with nanostructured barium oxide/nickel (BaO/Ni) interfaces for low-cost SOFCs
Shunyi Li et al.
Journal of physics. Condensed matter : an Institute of Physics journal, 23(33), 334202-334202 (2011-08-05)
The electrical properties of (Ba, Sr)TiO(3) (BST) thin films are studied using different combinations of Pt and tin-doped indium oxide (In(2)O(3):Sn, ITO) as electrode material. With Pt as bottom and top electrode the films show insulating behaviour with a low