Fontos dokumentumok
B2507
Barium hydroxide octahydrate
≥98%
Teszt
≥98%
form
powder
pH
12.5 (20 °C, 50 g/L)
mp
78 °C (lit.)
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.O.O[Ba]O
InChI
1S/Ba.10H2O/h;10*1H2/q+2;;;;;;;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZUDYPQRUOYEARG-UHFFFAOYSA-L
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1