Merck
463752
Sigma-Aldrich
Strontium hydroxide octahydrate
99.995% trace metals basis
Szinonimák:
Strontium dihydroxide octahydrate, Strontium hydrate
About This Item
Lineáris képlet:
Sr(OH)2 · 8H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
265.76
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt:
99.995% trace metals basis
Forma:
crystals and lumps
Minőségi szint
Teszt
99.995% trace metals basis
Forma
crystals and lumps
szennyeződések
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
sűrűség
1.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.O.O[Sr]O
InChI
1S/10H2O.Sr/h10*1H2;/q;;;;;;;;;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UJPWWRPNIRRCPJ-UHFFFAOYSA-L
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.