Fontos dokumentumok
1.01719
Supelco
Barium chloride dihydrate
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Szinonimák:
Barium chloride dihydrate, Barium dichloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
BaCl2 · 2H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
244.26
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
233-788-1
NACRES:
NA.21
Teszt:
≥99.0% (complexometric)
grade:
ACS reagent
Forma:
solid
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
≥99.0% (complexometric)
Forma
solid
hatékonyság
118 mg/kg LD50, oral (Rat)
szennyeződések
≤0.005% Insoluble matter
≤0.005% Oxidizing Substances (as NO3)
veszteség
14.0-16.0% loss on drying, 150 °C
pH
5.2-8.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
sűrűség
3.86 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
1200‑1400 kg/m3
kation nyomok
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.0001%
K: ≤0.0025%
N: ≤0.002%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Sr: ≤0.05%
heavy metals: ≤0.0005%
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Ba+2].[Cl-].[Cl-].O.O
InChI
1S/Ba.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
Analízis megjegyzés
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
pH-value (5 %; water, 25 °C): 5.2 - 8.0
Total nitrogen (N): ≤ 0.002 %
Heavy metals (ACS): ≤ 0.0005 %
Oxidizing Substances (as NO₃): ≤ 0.005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0001 %
K (Potassium): ≤ 0.0025 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Sr (Strontium): ≤ 0.05 %
Loss on drying (150 °C): 14.0 - 16.0 %
Corresponds to ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1