Fontos dokumentumok
217573
Barium hydroxide octahydrate
ACS reagent, ≥98%
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Teszt
≥98%
Forma
powder, crystals or chunks
szennyeződések
≤0.01% insol. dil. HCl
≤2.0% barium carbonate
pH
12.5 (20 °C, 50 g/L)
mp
78 °C (lit.)
anion nyomok
S2-: ≤0.001%
chloride (Cl-): ≤0.001%
kation nyomok
Ca: ≤0.05%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Na: ≤0.01%
Sr: ≤0.8%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.O.O[Ba]O
InChI
1S/Ba.10H2O/h;10*1H2/q+2;;;;;;;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZUDYPQRUOYEARG-UHFFFAOYSA-L
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?