Fontos dokumentumok
253081
Titanium(IV) propoxide
98%
Szinonimák:
Tetrapropyl orthotitanate
Teszt
98%
form
liquid
liquid
reakcióalkalmasság
core: titanium
reagent type: catalyst
törésmutató
n20/D 1.499 (lit.)
bp
170 °C/3 mmHg (lit.)
sűrűség
1.033 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCO[Ti](OCCC)(OCCC)OCCC
InChI
1S/4C3H7O.Ti/c4*1-2-3-4;/h4*2-3H2,1H3;/q4*-1;+4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HKJYVRJHDIPMQB-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
100.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
38 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Mesoporous materials, such as aerogels, offer advantages for practical hydrogen storage. They have large surface areas, open porosity, small pore sizes, and the ability to coat the surface with one or more compounds.
Titanium dioxide applications: Semiconducting material characteristics and diverse functionalities.