Fontos dokumentumok
433373
Barium hydroxide
technical grade, ~95%
Szinonimák:
Barium dihydroxide
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical grade
Minőségi szint
Teszt
~95%
form
powder
mp
>300 °C (lit.)
sűrűség
2.2 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O[Ba]O
InChI
1S/Ba.2H2O/h;2*1H2/q+2;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RQPZNWPYLFFXCP-UHFFFAOYSA-L
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)