koncentráció
0.3 N
oldhatóság
soluble (Clear colorless liquid, may contain some small insoluble particles.)
SMILES string
O[Ba]O
InChI
1S/Ba.2H2O/h;2*1H2/q+2;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RQPZNWPYLFFXCP-UHFFFAOYSA-L
Related Categories
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)