Merck
415219
Sigma-Aldrich
Strontium hydroxide octahydrate
95%
Szinonimák:
Strontium dihydroxide octahydrate
About This Item
Lineáris képlet:
Sr(OH)2 · 8H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
265.76
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt:
95%
Forma:
crystals and lumps
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
crystals and lumps
szennyeződések
SrCO3, trace
sűrűség
1.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.O.O[Sr]O
InChI
1S/10H2O.Sr/h10*1H2;/q;;;;;;;;;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UJPWWRPNIRRCPJ-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Strontium hydroxideoctahydrate is a white crystalline substance that is commonly used in the production of ceramics, as a raw material for other strontium compounds, and as a chemical reagent. It is also used as a sol-gel precursor to fabricate Sr-based thin films for various catalytic and optoelectronic applications.
Alkalmazás
Strontium hydroxide octahydrate can be used:
  • As a precursor to synthesize Sr-based nanomaterials by sol-gel hydrothermal method.
  • To fabricate perovskite solar cells with enhanced performance.
  • To synthesize solid base catalysts for solid-liquid interface reactions.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Graphene/SrTiO3 nanocomposites used as an effective electron-transporting layer for high-performance perovskite solar cells
Chen Wang, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5, 52041-52047 (2015)
Synthesis of silver-strontium titanate hybrid nanoparticles by sol-gel-hydrothermal method
Shintaro Ueno, et al.
Nanomaterials, 5, 386-397 (2015)
Synthesis of highly active solid base catalysts of SrO-ZrO2 and SrO-SiO2 by solid?liquid interface reactions of hydrated strontium hydroxide with metal alkoxides
Hiromi Matsuhashi
Catalysis Today, 410, 247-252 (2023)