Fontos dokumentumok
202754
Barium nitrate
99.999% trace metals basis
Szinonimák:
Barium dinitrate, Barium(2+)dinitrate
Teszt
99.999% trace metals basis
Forma
solid
reakcióalkalmasság
core: barium
szennyeződések
≤3% water
mp
592 °C (dec.) (lit.)
kation nyomok
Sr: <5 ppm
SMILES string
[Ba++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Ba.2NO3/c;2*2-1(3)4/q+2;2*-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IWOUKMZUPDVPGQ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
pyrotechnic oxidant