Fontos dokumentumok
554847
Barium oxide
99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Baria, Barium monoxide
Teszt
99.99% trace metals basis
form
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: barium
sűrűség
5.72 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=[Ba]
InChI
1S/Ba.O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QVQLCTNNEUAWMS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- network modifier in the development of cathode ray tubes
- fabrication of glasses such as crown and borosilicate glasses
- storage of nitrogen gas
- preparation of biodiesel for internal combustion engines
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.