Fontos dokumentumok
342386
Barium hydroxide monohydrate
98%
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
300 hPa ( 78 °C)
Minőségi szint
Teszt
98%
form
powder, crystals or chunks
sűrűség
3.743 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O.O[Ba]O
InChI
1S/Ba.3H2O/h;3*1H2/q+2;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GKQTUHKAQKWLIN-UHFFFAOYSA-L
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1